2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 3530 DKK
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827836
CAS-nummer: 1186405-09-3