2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 2340 DKK
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Smeltepunkt: 248…251 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01764613
CAS-nummer: 26059-81-4