tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200076-25G PC200076-5G
APOSPC200076-25GEA 2720 DKK
APOSPC200076-25G APOSPC200076-5G
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆F₃NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09997858
CAS-nummer: 138647-49-1