Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 2030 DKK
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₉H₈F₃NO₄
Smeltepunkt: 217…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881353
CAS-nummer: 103900-77-2