Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 414 DKK
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12498713
CAS-nummer: 1171919-08-6