2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200063-1G PC200063-500MG
APOSPC200063-1GEA 1580 DKK
APOSPC200063-1G APOSPC200063-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Formel: C₁₃H₇ClF₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383952
CAS-nummer: 1393845-65-2