Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200061-1G PC200061-500MG PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA 1450 DKK
APOSPC200061-1G APOSPC200061-500MG APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568306
CAS-nummer: 1053656-47-5