8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200056-1G PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA 3750 DKK
APOSPC200056-1G APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Smeltepunkt: 285…286 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827776
CAS-nummer: 1065092-49-0