2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200054-1G PC200054-5G PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA 1100 DKK
APOSPC200054-1G APOSPC200054-5G APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444379
CAS-nummer: 157764-10-8