6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200039-1G PC200039-500MG PC200039-5G
APOSPC200039-1GEA 1510 DKK
APOSPC200039-1G APOSPC200039-500MG APOSPC200039-5G
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Formel: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
Smeltepunkt: 242…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801051
CAS-nummer: 477857-25-3