4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
PC200019-1G PC200019-500MG
APOSPC200019-1GEA 2030 DKK
APOSPC200019-1G APOSPC200019-500MG
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044815
CAS-nummer: 56326-98-8