1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200018-1G PC200018-500MG
APOSPC200018-1GEA 4040 DKK
APOSPC200018-1G APOSPC200018-500MG
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₁FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01719717
CAS-nummer: 50264-63-6