Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200012-1G PC200012-500MG PC200012-5G
APOSPC200012-1GEA 765 DKK
APOSPC200012-1G APOSPC200012-500MG APOSPC200012-5G
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Methyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-cyanoacetate
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 278.62 g/mol
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622814
CAS-nummer: 658066-43-4