(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200010-1G PC200010-500MG
APOSPC200010-1GEA 2520 DKK
APOSPC200010-1G APOSPC200010-500MG
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formel: C₁₁H₆ClFOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22573546
CAS-nummer: 207852-56-0