1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-fluorobenzylchloride, 2-Bromo-5-fluorobenzyl chloride
PC200007-1G PC200007-500MG PC200007-5G
APOSPC200007-1GEA 1260 DKK
APOSPC200007-1G APOSPC200007-500MG APOSPC200007-5G
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Formel: C₇H₅BrClF
Molekylvægt: 223.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263441
CAS-nummer: 857276-61-0