Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 491 DKK
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formel: C₈H₆Cl₂FNO₂
Kogepunkt: 95…97 °C/2…3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09757511
CAS-nummer: 82671-03-2