N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 2340 DKK
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formel: C₉H₁₁FN₂O
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22573532
CAS-nummer: 1407516-46-4