Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200004-1G PC200004-500MG
APOSPC200004-1GEA 830 DKK
APOSPC200004-1G APOSPC200004-500MG
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Ethyl-N-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamothioyl}carbamate
Formel: C₁₀H₉ClF₃N₃O₂S
Molekylvægt: 327.71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383949
CAS-nummer: 1206641-15-7