Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
PC1999-1G PC1999-5G PC1999-10G
APOSPC1999-1GEA 262 DKK
APOSPC1999-1G APOSPC1999-5G APOSPC1999-10G
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Kobayashi's Reagent
Formel: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Smeltepunkt: 310 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043323
CAS-nummer: 79060-88-1