6-(Trifluormethyl)uracil 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1992-1G PC1992-5G PC1992-25G
APOSPC1992-1GEA 765 DKK
APOSPC1992-1G APOSPC1992-5G APOSPC1992-25G
6-(Trifluormethyl)uracil 98%
6-(Trifluormethyl)uracil
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01011762
CAS-nummer: 672-45-7