2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 2680 DKK
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₅N₂
Kogepunkt: 85…86 °C/27mmHg
Massefylde: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840199
CAS-nummer: 883498-68-8