3-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Chloro-5-trifluoromethylaniline
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 186 DKK
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684210
CAS-nummer: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III