Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1975-1G PC1975-25G PC1975-5G
APOSPC1975-1GEA 592 DKK
APOSPC1975-1G APOSPC1975-25G APOSPC1975-5G
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
Formel: C₆H₇F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093320
CAS-nummer: 186907-75-5