Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 251 DKK
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12923265
CAS-nummer: 1195768-18-3