1,3-Difluor-2-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluoroiodobenzene
PC19684-5G PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-5GEA 164 DKK
APOSPC19684-5G APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluor-2-iodbenzen 98%
1,3-Difluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₃F₂I
Kogepunkt: 71 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039247
CAS-nummer: 13697-89-7