2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
PC1964-25G PC1964-5G PC1964-100G
APOSPC1964-25GEA 447 DKK
APOSPC1964-25G APOSPC1964-5G APOSPC1964-100G
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin 95%
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Molekylvægt: 146.55 g/mol
Smeltepunkt: 91…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878434
CAS-nummer: 246847-98-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III