5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 699 DKK
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225.55 g/mol
Kogepunkt: 222…224 °C
Smeltepunkt: 21…22 °C
Massefylde: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007298
CAS-nummer: 118-83-2
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS III