4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 273 DKK
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225.55 g/mol
Kogepunkt: 220…223 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007084
CAS-nummer: 121-17-5
UN nummer: 2307
ADR: 6.1 II