Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1947-25G PC1947-5G PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA 1420 DKK
APOSPC1947-25G APOSPC1947-5G APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Formel: C₆H₃F₉O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094140
CAS-nummer: 39187-41-2