Tetrabutylammoniumfluorid 1.0 M in THF
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 1860 DKK
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammoniumfluorid 1.0 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formel: C₁₆H₃₆FN
Molekylvægt: 261.47 g/mol
Kogepunkt: 65…67 °C
Massefylde: 0.903 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011747
CAS-nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III