2-Fluor-4-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 164 DKK
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
2-Fluor-4-methoxyphenylboronsyre
2-Fluor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039323
CAS-nummer: 162101-31-7