4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 942 DKK
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153097
CAS-nummer: 1701-26-4