2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 186 DKK
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 91…93 °C/69mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052900
CAS-nummer: 22123-14-4