4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 197 DKK
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126373
CAS-nummer: 175203-61-9