3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1936E-1G PC1936E-5G
APOSPC1936E-1GEA 164 DKK
APOSPC1936E-1G APOSPC1936E-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Kogepunkt: 173…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153096
CAS-nummer: 175136-17-1