3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 610 DKK
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molekylvægt: 218.17 g/mol
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06823965
CAS-nummer: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7