1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 2040 DKK
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan 97%
1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Formel: C₂HClF₃I
Kogepunkt: 77 °C/630mmHg
Massefylde: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042138
CAS-nummer: 354-26-7
EINECS: 206-553-6