3-Chlor-α-α-α-trifluor-4-iodtoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 1490 DKK
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chlor-α-α-α-trifluor-4-iodtoluen 97%
3-Chlor-α-α-α-trifluor-4-iodtoluen
Formel: C₇H₃ClF₃I
Molekylvægt: 306.45 g/mol
Kogepunkt: 58…60 °C/0.2mmHg
Massefylde: 1.9802 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042562
CAS-nummer: 141738-80-9