6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 8690 DKK
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Smeltepunkt: 280…289 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276583
CAS-nummer: 18706-21-3