4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 632 DKK
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.56 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C/27mmHg
Smeltepunkt: 42…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042525
CAS-nummer: 6294-93-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 III