1-Brom-3-Chlor-2-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 371 DKK
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Brom-3-Chlor-2-Fluorbenzen 98%
1-Brom-3-Chlor-2-Fluorbenzen
Formel: C₆H₃BrClF
Kogepunkt: 88…92 °C/24mmHg
Smeltepunkt: 43 °C
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412182
CAS-nummer: 144584-65-6