1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 186 DKK
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formel: C₁₁H₉F₃O
Molekylvægt: 214.19 g/mol
Kogepunkt: 118 °C/4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052848
CAS-nummer: 80992-93-4