3-Chlor-2-Fluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 1970 DKK
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Chlor-2-Fluortoluen 98%
3-Chlor-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 92…94 °C/86mmHg
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042115
CAS-nummer: 85089-31-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III