3-Chlor-2-fluorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 110 DKK
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Chlor-2-fluorpyridin
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Molekylvægt: 131.54 g/mol
Kogepunkt: 162 °C
Massefylde: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114144
CAS-nummer: 1480-64-4
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 III