2-Chlor-5-Fluortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-fluoro-2-methylbenzene
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 523 DKK
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Chlor-5-Fluortoluen
2-Chlor-5-Fluortoluen
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 156…157 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040853
CAS-nummer: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III