3-Chlor-4-Fluorthiophenol, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1889M-10G PC1889M-1G
APOSPC1889M-10GEA 2730 DKK
APOSPC1889M-10G APOSPC1889M-1G
3-Chlor-4-Fluorthiophenol, Technical Grade
3-Chlor-4-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₄ClFS
Kogepunkt: 68…70 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052938
CAS-nummer: 60811-23-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III