2-Chlor-4-Fluorthiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 458 DKK
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-Fluorthiophenol 97%
2-Chlor-4-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₄ClFS
Molekylvægt: 162.61 g/mol
Kogepunkt: 86…88 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052936
CAS-nummer: 175277-99-3