3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1886P-1G PC1886P-5G PC1886P-500MG
APOSPC1886P-1GEA 654 DKK
APOSPC1886P-1G APOSPC1886P-5G APOSPC1886P-500MG
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055650
CAS-nummer: 69399-79-7
EINECS: 273-987-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III