2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 1220 DKK
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₉ClFN
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068179
CAS-nummer: 1868-88-8