3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 164 DKK
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₇Cl₂FN₂
Smeltepunkt: 211…212 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052267
CAS-nummer: 175135-74-7